Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F2
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
38.05€ - 837.40€
Specifica
Classificazione | F2 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15565149
|
Fisherbrand™
|
10 g |
48.76€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15565169
|
Fisherbrand™
|
500 g |
139.92€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15565189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
837.40€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585139
|
Fisherbrand™
|
2 g |
39.59€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585159
|
Fisherbrand™
|
100 g |
60.53€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585179
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
468.52€
1 unità |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15545139
|
Fisherbrand™
|
1 g |
38.05€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15545159
|
Fisherbrand™
|
50 g |
54.64€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15545179
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
241.68€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15525169
|
Fisherbrand™
|
200 g |
76.64€
1 unità |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15525149
|
Fisherbrand™
|
5 g |
42.45€
1 unità |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15505179
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
177.02€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15505159
|
Fisherbrand™
|
20 g |
51.68€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class F2 stainless steel calibration weight
- Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
- In compliance with OIML R111
Specifica
F2 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |