Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class M1 with certificate
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
38.37€ - 799.24€
Spécification
Classificazione | M1 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Code produit | Marque | Peso (sistema metrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Peso (sistema metrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15535179
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
152.64€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15535159
|
Fisherbrand™
|
20 g |
42.56€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575139
|
Fisherbrand™
|
1 g |
38.37€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575159
|
Fisherbrand™
|
50 g |
45.58€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575179
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
212.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595149
|
Fisherbrand™
|
10 g |
41.92€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595169
|
Fisherbrand™
|
500 g |
117.66€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
799.24€
1 unità |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555149
|
Fisherbrand™
|
5 g |
39.33€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555169
|
Fisherbrand™
|
200 g |
58.30€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515189
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
438.84€
1 unità |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515169
|
Fisherbrand™
|
100 g |
50.24€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515149
|
Fisherbrand™
|
2 g |
38.74€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Class M1 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
Spécification
M1 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |