Learn More
BRAND™ Individual Stand for Transferpette™ Electronic Pipets
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Transferpette Electronic Single Channel Pipette (500 to 5000 μL)
Transferpette Electronic Single Channel Pipette up to 1000μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available for two different capacities
- Provided individually
Specifica
Specifica
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Transparent/White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Transferpette Electronic Single Channel Pipette |
| Materiale | Polypropylene, Stainless Steel |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transferpette Electronic Single Channel Pipette up to 1000μL |
| Vedi altri risultati |