Learn More
Wheaton™ Individually Wrapped Sterile Dippers
Ideal for safe sample collection and transportation in a single container, eliminates the risk of cross-contamination.
122.00€ - 166.00€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Descrizione | Individually Wrapped |
Quantità | 50/Pk. |
Lunghezza (sistema metrico) | 385 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16651784
|
Wheaton™
327130 |
30 mL | Blue |
122.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16661784
|
Wheaton™
327131 |
30 mL | Clear |
122.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16671784
|
Wheaton™
327135 |
100 mL | Blue |
161.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16681784
|
Wheaton™
327136 |
100 mL | Clear |
161.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16691784
|
Wheaton™
360239 |
250 mL | Blue |
166.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16601794
|
Wheaton™
360240 |
250 mL | Clear |
166.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Available in 3 sizes: 30 mL, 100 mL, and 250 mL
- Supports food industry and pharmaceutical requirements
- Tested in accordance with BS EN 14254 for safe, leak-free performance
- Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
- Long handle length accommodates a majority of sampling applications
- Choice of clear and blue polystyrene
- Sterilized by gamma irradiation
- Individually wrapped
Specifica
Dipper | |
Individually Wrapped | |
50/Pk. | |
385 mm |