Learn More
Kolmi Hopen™ Industrial Beard Cover with Polybag
3.47 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Industrial Beard Cover with Polybag; Certifications/Compliance: ISO 9001; Color: Blue; Disposable: Yes; Length (Metric): 45 cm; Material: Polypropylene
Descrizione
- Covers the lower part of the face
- Elastic for secure fit
- Can be used to control environment for HACCP processes and various industries
- Includes beard covers and polybags
- 8 g/m2 fabric weight
Specifica
Tipo | Cleanroom Beard Cover |
Size | Universal |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial, Laboratory, Controlled Environments |
Quantità confezione | 100/Pk. |
Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |