Learn More
Oakton™ Digi-Sense™ Industrial Digital Multimeters
Handle heavy-duty jobs with a tough, impact-resistant, IP67-rated housing.
132.00€ - 150.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 7.1875 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 18.2 cm |
Tensione | 1000 V |
Amperaggio | 0 to 10 A (AC/DC) |
Certificazione/Conformità | CAT III 1000 V, Pollution degree 2, CAT IV 600 V |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15890046
|
Oakton™
20250-54 |
Digital Multimeter with True RMS | AC Current: ±1.8%; Capacitance: ±3.0% |
150.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15880046
|
Oakton™
20250-53 |
Digital Multimeter | AC Current: ±3.0%; Capacitance: ± 5.0% |
132.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- CAT III 600 V and CAT III 1000 V ratings for safety
- Dustproof and waterproof protection
- Bright backlight display with 1.1in. tall digits and 4,000 counts
- Built-in non-contact Voltage detector
- Impact resistant double-molded plastic
- Hold button for probing without continuously watching the display
- Models come with two fast blow fuses for the probe terminals to prevent injury in the event of an overload
Warranty
2 Years
Specifica
7.1875 in. | |
1000 V | |
CAT III 1000 V, Pollution degree 2, CAT IV 600 V | |
Electrical, Industrial, Laboratory, HVAC, R & D | |
5.5 cm | |
3.25 in. |
18.2 cm | |
0 to 10 A (AC/DC) | |
Blue/Gray | |
2.1875 in. | |
10 MHz | |
8.2 cm |