Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
218.70€ - 864.00€
Specifica
CAS | 77573-44-5 |
---|---|
Formula molecolare | C26H36O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 428.56 |
Percent Purity | 98.19% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16472559
|
Medchem Express
HY-N0871 |
1 mg |
218.70€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16471558
|
Medchem Express
HY-N0871 |
5 mg |
864.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.Specifica
77573-44-5 | |
C26H36O5 | |
428.56 | |
98.19% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only