Learn More
Thermo Scientific™ Injection Port Liners, Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Optimize the performance of Agilent™ GC systems with our specifically designed Thermo Scientific™ Injection Port Liners for Agilent instruments. Highly deactivated and produced to exacting tolerances, these injection liners ensure exceptional reproducibility.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
Specifica
Specifica
| Descrizione | 453AG001 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Split/Splitless |
| Quantità | 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | Mixed |
| Materiale di impaccamento | Mixed |
| Product Type | Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series and Agilent GC instruments |