Learn More
Thermo Scientific™ Iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent
Iniettori per porte di iniezione che consentono di ottimizzare le prestazioni degli strumenti GC Agilent.
96.10€ - 747.73€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
Materiale rivestimento interno | Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Materiale di impaccamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Materiale di impaccamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10733667
|
Thermo Scientific™
453A1252 |
Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
500.99€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10253753
|
Thermo Scientific™
453A1255 |
Split/Splitless FocusLiner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
117.53€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10239644
|
Thermo Scientific™
453A1262 |
Split Straight Liner | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
421.23€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10515435
|
Thermo Scientific™
453A1285 |
Split/Splitless Fast FocusLiner | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
132.62€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10533615
|
Thermo Scientific™
453A1295 |
Split Straight Liner | 4 mm | 6.3 mm | None |
96.10€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10418484
|
Thermo Scientific™
453A1305 |
Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
134.88€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10479614
|
Thermo Scientific™
453A1312 |
Split/Splitless FocusLiner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
747.73€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10545435
|
Thermo Scientific™
453A1315 |
Split/Splitless FocusLiner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
177.97€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10639485
|
Thermo Scientific™
453A1335 |
Direct Straight Liner | 1.2 mm | 6.3 mm | None |
114.48€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10140893
|
Thermo Scientific™
453A1345 |
Split/Splitless Liner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | None |
130.96€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10555435
|
Thermo Scientific™
453A1355 |
Split/Splitless Liner with Double Taper | 4 mm | 6.3 mm | None |
153.02€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10269594
|
Thermo Scientific™
453A2001 |
Single Gooseneck Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | None |
218.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10107514
|
Thermo Scientific™
453A2002 |
Cyclosplitter Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | None |
287.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10609675
|
Thermo Scientific™
453A2003 |
Split/Splitless Liner | 5.2 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
109.64€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10415923
|
Thermo Scientific™
453A2265 |
Liner diritto split | 4 mm | 6.3 mm | Lana di quarzo |
127.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10525625
|
Thermo Scientific™
453A2275 |
Splitless Straight Liner | 2 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
137.06€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10016064
|
Thermo Scientific™
453A2282 |
Split/Splitless FAST FocusLiner | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
546.33€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10279404
|
Thermo Scientific™
453A2292 |
Split Straight Liner for Agilent Instruments | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
357.05€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10722137
|
Thermo Scientific™
453A2342 |
Split/Splitless Liner with Single Taper | 4 mm | 6.3 mm | None |
546.33€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10055694
|
Thermo Scientific™
453A2375 |
Split/Splitless FAST FocusLiner with Single Taper | 2.3 mm | 6.3 mm | None |
188.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16875951
|
Thermo Scientific™
453A2295 |
Split/Splitless Injection Port | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
583.06€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10289214
|
Thermo Scientific™
453A2332 |
Direct Straight Liner | 1.2 mm | 6.3 mm | None |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10743667
|
Thermo Scientific™
453A1372 |
Split/Splitless FAST FocusLiner with Single Taper | 2.3 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10732137
|
Thermo Scientific™
453A2352 |
Split/Splitless Liner with Double Taper | 4 mm | 6.3 mm | None |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10438854
|
Thermo Scientific™
453A2302 |
Split/Splitless Liner w/Recessed Gooseneck | 4 mm | 6.3 mm | Quartz Wool |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10611216
|
Thermo Scientific™
453A2325 |
Splitless Liner with Recessed Gooseneck | 2 mm | 6.3 mm | None |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Gli iniettori per porte di iniezione per strumenti Agilent Thermo Scientific™ sono ideati espressamente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi Agilent™ GC. Questi iniettori garantiscono un'eccezionale riproducibilità grazie all'elevata disattivazione e alla produzione secondo tolleranze di precisione.
- Vetro borosilicato altamente disattivato
- Confezionamento in lana di quarzo
- Diametro interno × diametro esterno × L: 4 × 6.3 × 78.5 mm
Specifica
78.5 mm | |
6.3 mm | |
Highly Deactivated Borosilicate Glass |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.