Learn More
Thermo Scientific™ Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific™ Trace and Focus SSL Instruments
Ensure a high degree of reproducibility with Thermo Scientific Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific Trace and Focus SSL Instruments.
391.89€ - 400.05€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
---|---|
Materiale di impaccamento | CarboFrit |
Quantità | 5 |
Diametro (sistema metrico) interno | 5 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10197594
|
Thermo Scientific™
453T2131 |
Split Straight Liner |
400.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10390855
|
Thermo Scientific™
453T2130 |
Splitless Straight Liner |
391.89€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ensure a high degree of reproducibility with Thermo Scientific Injection Port Liners with CarboFrit for Thermo Scientific Trace and Focus SSL Instruments. Highly deactivated and produced to exacting tolerances.
Specifica
105 mm | |
5 | |
8 mm |
CarboFrit | |
5 mm |