Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Codice prodotto. 15420575 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Depth: 240 mm
Codice prodotto. 15420575
Marca: Miele Professional™ 3583540
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ugello iniettore SD-B per butirometri
  • Per carrelli iniettori
  • Compresi filetti, 4 x 140 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Colore in acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 223 mm