Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Ugello iniettore ID 220 con capp. plastica, Ø 6, lungh. 220 mm
Marca: Miele Professional™ 3810390
43.55 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Adatto per cesti e carrelli iniettori tradizionali
- Adatto ad es. per cilindri graduati, matracci e provette
Specifica
Ugello iniettore | |
in acciaio inox, nero | |
220 mm |
in acciaio inox, plastica | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | |
6 dia. in mm |