Learn More
Miele Professional™ Ugello iniettore
Codice prodotto. 10518573 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Depth: 220 mm
Codice prodotto. 10518573
Marca: Miele Professional™ undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ugello iniettore E 352 per la pulizia ottimale delle stoviglie
  • Per l'utilizzo in un carrello a iniezione
  • Combinabile con il fermo E 354
  • Ø 6 x 220 mm, avvitabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ugello iniettore
Materiale in acciaio inox
Colore in acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lavastoviglie da laboratorio
Size 6 dia. in mm