Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Lock centrico in due pezzi Injekt™
Codice prodotto. p-8000911
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 2 a 3 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12762637
Marca: B Braun™ 4606701V
Edge
Manufactured from polypropylene/polyethylene. B. Braun™ Injekt™ Solo Disposable Centric Luer-lock Two-Part Syringe has high contrast graduations for ideal readability.
  • Made of polypropylene/polyethylene
  • „Green plunger
  • „Highly transparent barrel
  • „High contrast black graduation, permanent marking, ideal readability
  • „Safe plunger backstop
  • „Easy aspiration up to maximum volume
  • „Latex-free/PVC-free
  • „Silicone oil-free
  • Single sterile-packed (in box of 100 pcs)
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7886-1
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Colore Stantuffo verde
Descrizione Con graduazione nera
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per iniezioni semplici, vaccinazioni e molto altro
Senza lattice
Product Type Siringa attacco centrico Luer Lock a 2 parti
Monouso
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) Da 2 a 3 ml
Tipo di collegamento Luer Lock centrico
Graduated
Sterilità