Learn More
Fisherbrand™ Ink Chart Recorders for Isotemp Ultra-Low Temperature Chest Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150°C using Fisherbrand™ Isotemp Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers.
Marca:  Fisherbrand™ 332791G12
1335.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17848020
  • 1715.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Seven-day recorder
  • Functions to -150°C
  • Factory installed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Factory Installed
-150°C
7 Days
Chart Recorder
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer