missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Inkless Chart Recorders for Isotemp Ultra-Low Temperature Chest Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150°C using Fisherbrand™ Isotemp Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers.
Specifica
Descrizione | Factory Installed |
---|---|
Tipo | Chart Recorder |
Gamma di temperatura | -150°C |
Autonomia fase statica | 7 Days |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17808010
|
Fisherbrand™
332166G11 |
Isotemp 13 and 20 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer |
N/A
|
N/A | |||||
17838020
|
Fisherbrand™
332791G11 |
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer |
N/A
|
N/A | |||||
Descrizione
- Seven-day recorder
- Functions to -150°C
- Factory installed
Specifica
Factory Installed | |
Chart Recorder | |
-150°C | |
7 Days |