Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 605 ISM Intelligent Dissolved Oxygen Sensors
1095.00€ - 1130.00€
Specifica
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 60°C |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE, ISO 9001 certified |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10379604
|
Mettler Toledo™
51344612 |
5 m |
1095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10126064
|
Mettler Toledo™
51344613 |
10 m |
1130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
0°C to 60°C | |
CE, ISO 9001 certified |