Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51340288
338.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10447144
  • 395.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact and portable meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Features a PEEK plastic shaft for harsh environments and requires no maintenance
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • General Lab
  • Beverages
  • Waste water
  • Suspended solids
  • Environmental
  • TRIS compatible
Accessories & Care
  • Open Junction and non-refillable - no additional electrolyte required
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    25
    Hours
    5
    Minutes
    52
    Seconds
    34
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert > Cable length: 1.8m