Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Codice prodotto. 10454543 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC, RCA
BNC, RCA IP67
Multi-Pin
Spina a banana DIN 19262/4 mm, 4 mm Banana Plug
Testa a vite S7
Include:
Electrode only
ISM Temperature Probe
Pt1000 Temperature Probe
Temperature Probe
Temperature Probe (NTC30)
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.2 m
1.2 m
1.8 m
10 m
2 m
2 m
Senza cavo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10454543
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
  • Lo stelo in PEEK™ è caratterizzato da robustezza chimica e meccanica per la massima affidabilità nelle condizioni più difficili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Multi-Pin
Giunzione Doppia apertura
Materiale PEEK
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1
Tipo di soluzione di riempimento Polimero Xerolyt
Da utilizzare con (applicazione) Per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Include Pt1000 Temperature Probe
Riferimento interno ARGENTHAL
Membrana U-Glass
Modello InLab Expert Pt1000
Sonda PT1000 ATC
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio FRISCOLYT-B
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 0° a 212 °F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo Senza cavo
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm