Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343103
273.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
- Lo stelo in PEEK™ è caratterizzato da robustezza chimica e meccanica per la massima affidabilità nelle condizioni più difficili
Specifica
Spina a banana DIN 19262/4 mm | |
PEEK | |
°° | |
Polimero Xerolyt | |
Misuratore di pH | |
U-Glass | |
PT1000 | |
FRISCOLYT-B | |
°° | |
47 in. | |
1.2 m | |
12 mm |
Doppia apertura | |
0 to 14 | |
Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | |
Per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert DIN | |
< | |
Da 0° a 212 °F | |
4.7 in. | |
120 mm | |
0.47 in. |
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now