Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Power pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor featuring the SteadyForce™ reference system, which is pressurized to prevent the junction from clogging.
477.00€ - 660.00€
Specifica
Giunzione Ceramic
Materiale Glass
Intervallo di pH 0 to 12
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 130°C
Tipo di soluzione di riempimento DPA Gel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10192003
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343110
InLab™ Power Combination Electrode S7 S7 to BNC (30281915)
477.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11304223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51344211
InLab™ Power Pro-ISM Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology Multi-Pin Multi-Pin to BNC/RCA (30281896)
660.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Corrosive acids and bases
  • Protein-rich samples
  • Dairy
  • High pH values
  • High temperature
  • Junction-clogging samples
  • Polymeric dispersions
  • TRIS compatible
Accessories & Care
  • Non-refillable - no additional electrolyte required
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Specifica
Specifica
Ceramic
0 to 12
DPA Gel
A41 Glass
32°F to 266°F
12 mm
Glass
0°C to 130°C
SteadyForce
3 mol/L KCl
0.47 in.