Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: For Reference Electrodes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Banana 2 mm
Banana 4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Banana 2 mm |
| Descrizione | InLab cable S7-2mm 1.2m |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mettler Toledo Reference Electrodes |
| Da utilizzare con (applicazione) | To connect Mettler Toledo reference electrodes to any meter |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.2 m |