Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 waterproof
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-None
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.2 m
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detachable
- Resuable
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7-DIN 19262 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mettler Toledo InLab Sensors |
| Da utilizzare con (applicazione) | To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 4 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.2 m |