Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281927
111.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Detachable
- Resuable
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
S7-None | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter | |
5.0 m |
Mettler Toledo InLab Sensors | |
16.4 ft. |