Learn More
Mettler Toledo™ Cavi per sensori InLab™: Connessione S7
Codice prodotto. p-7070343 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 waterproof
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-None
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.2 m
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15579651
Marca: Mettler Toledo™ 30281916
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cavi per elettrodi per connettere i sensori InLab Mettler Toledo a qualsiasi misuratore Mettler Toledo.
  • Detachable
  • Resuable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore S7-BNC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mettler Toledo InLab Sensors
Da utilizzare con (applicazione) To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 9.8 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3.0 m