Learn More
Cole-Parmer™ Inoculating Loop, Platinum
Precisely manufactured platinum and iridium wire for transferring bacterial cultures.
Marca:  Cole-Parmer™ 01850-04
Codice prodotto. 11719679
  • 240.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Platinum loop ideal for transferring bacterial cultures.
  • Constructed of Bamp;S platinum wire with 15% iridium for rigidity - this allows for a thinner wire for delicate work.
  • Loops are fused to form a perfect circle with an inside tolerance of ±0.02 mm to ensure accurate delivery.
  • Order insulated loop and holder separately.
Specifica
Specifica
2 mm
45 mm
Platinum Iridium
24
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Inoculating Loop, Platinum > Gauge 24, 45 mm length