Learn More
Gosselin™ Inoculating T-Shaped Spreaders
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating T-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene plastic.
113.84€ - 664.29€
Specifica
Colore | Green |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Lunghezza (sistema metrico) | 148 mm |
Forma | A T |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11749515
|
Gosselin™
ETAT-03 |
Quantità per cartone: 1500 |
664.29€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11774166
|
Gosselin™
ETAT-01 |
confezione da 2500 |
113.84€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- More precise
- Sterile and disposable
- Packed in tamper-evident ZIP bags
Specifica
Green | |
148 mm | |
Sì |
Sterile | |
A T |