Learn More
Greiner Bio-One Ansa di inoculazione per la semplificazione delle procedure di raccolta e inoculazione
Click to view available options
Product Type:
Ansa di inoculazione
Colore:
Bianco
Blu
Tipo di imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 600
Volume:
1μL
Descrizione
- Needles are ideal for picking up single colonies; Loops are ideal for picking up designated volume of culture
- Packaged individually or bulk
- Hydrophobic
- Temperature range: –20 to +60°C
- Sterilized by irradiation
- For single use only
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blu |
| Product Type | Ansa di inoculazione |
| Tipo di imballaggio | Bulk |