Learn More
WTW™ inoLab™ pH Benchtop Meters
GREENER_CHOICE
Obtain precision measurements of pH and ORP with the documentation function to use in quality assurance, pharmaceutical industry, and everywhere GLP-supported documentation is required.
1170.00€ - 1695.00€
Specifica
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.005, ±0.01
Precisione (Temperatura) ±0.1K
Dettagli di gestione dei dati Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
Da utilizzare con (applicazione) For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
11331832
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
1AA310P
290 x 190 x 80 mm
1695.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11344093
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
1AA310
240 x 190 x 80 mm
1170.00€
Descrizione
  • Precise pH meter with documentation function to use in quality assurance, pharmaceutical industry and everywhere GLP-supported documentation is required
  • Repeatable measuring results by automatic recognition of stable values
  • Monitoring of the optimum measuring range via CMC function
  • Secure and convenient operation via text menus in a bright graphic display
Specifica
Specifica
±0.3, ±1
±0.1K
For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation
-2 to 20 ±0.01, -2 to 19.999 ±0.005
±(1200.0 ±0.3mV)
LCD
IP-43
3 Years
Yearly mean: <75%, 30 days/year: 95%, Other days: 85%
DIN or BNC/4mm banana
Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight
±0.005, ±0.01
Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
-2 to 20
±1200, ±0.3
1 to 3
CE, cETLUS
0.8 kg
Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH
Automatic/Manual
Benchtop pH meter