Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol hexaphosphoric acid, 50 wt% aqueous solution
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Inositol hexaphosphoric acid |
| Nota nome | 40-50 wt. % Aqueous Solution |
| CAS | 83-86-3, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 105.0°C |
| Formula molecolare | C6H18O24P6 |
| Numero MDL | MFCD00082309 |
| Densità | 1.3700g/mL |
| Sinonimo | phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: miscible. |
| InChI Key | IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.