Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol hexaphosphoric acid, 50 wt% aqueous solution
Codice prodotto. 11995141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 11995141
Marca: Thermo Scientific Chemicals 235370025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Inositol hexaphosphoric acid
Nota nome 40-50 wt. % Aqueous Solution
CAS 83-86-3, 7732-18-5
Punti di ebollizione 105.0°C
Formula molecolare C6H18O24P6
Numero MDL MFCD00082309
Densità 1.3700g/mL
Sinonimo phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
InChI Key IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
SMILES OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) dihydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 660.03
PubChem CID 890
Peso formulazione 660.03
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.391
Gravità specifica 1.37
Quantità 2.5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.