missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
INPP5B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | INPP5B |
|---|---|
| Concentrazione | 0.35 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834194
|
Proteintech
15141-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824194
|
Proteintech
15141-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cellular calcium signaling is controlled by the production of inositol phosphates (IPs) by phospholipase C in response to extracellular signals. The IP signaling molecules are inactivated by a family of inositol polyphosphate-5-phosphatases (5-phosphatases). INPP5B encodes the type II 5-phosphatase. The protein is localized to the cytosol and mitochondria, and associates with membranes through an isoprenyl modification near the C-terminus. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.Specifica
| INPP5B | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P32019, Q8K337 | |
| 16330, 362590, 3633 | |
| INPP5B Fusion Protein Ag7315 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| INPP5B |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5PTase, INPP5B, Phosphoinositide 5 phosphatase | |
| Inpp5b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto