missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

inS3-54A18, MedChemExpress

Codice prodotto. 16473798
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16473798

Marca: Medchem Express HY103128

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.

inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.

Specifica

Materiale o nome chimico inS3-54A18
CAS 328998-53-4
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H16ClNO2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (401.25 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=C/C1=C/C4=CC=C(Cl)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 373.83
Peso formulazione 373.83
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato