Learn More
Greiner Bio-One Insect (Drosophila) Breeding Conical Container
Click to view available options
Materiale:
Polystyrene
Capacità (sistema metrico):
68 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 605
Descrizione
- Bottom part of container made of either polystyrene or polypropylene
- Compatible with gas-permeable ceaprene stopper made of water-repellent material
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Conical |
| Capacità (sistema metrico) | 68 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 36 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cultivation of Drosophila melanogaster |
| Altezza (sistema metrico) | 82 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Tipo | Drosophila Breeding Container |