Learn More
Miele Professional™ Inserto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 522 x 357 x 173mm
Descrizione
con 15 x 3 aste di sostegno
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Inserto/modulo per becher |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 522 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 173 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 357 mm |