Learn More
Miele Professional™ Inserto 1/4 per lavastoviglie da laboratorio
Inserto E 103/1 per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 75 mm
Marca: Miele Professional™ 6907630
199.09 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 50.00000kg
Descrizione
- adatto per ca. 200 provette (max 12 x 75 mm)
- Suddiviso in 6 flaconi
- Larghezza maglia 8 x 8 mm
- Compreso coperchio A 13
Specifica
Cestino in rete | |
Upper or lower baskets | |
102mm | |
1 ogni |
A 13 | |
320mm | |
200mm |