Learn More
Miele Professional™ Inserto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 320 x 200 x 192mm
Description
- adatto per ca. 200 provette (max 12 x 165 mm)
- Larghezza maglia 9 x 9 mm
- Compreso coperchio A 13
Specifications
Specifications
| Product Type | E 105/1 Inserto 1/4 |
| Modello | E 105/1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lower baskets |
| Profondità (sistema metrico) | 320mm |
| Altezza (sistema metrico) | 192mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200mm |
| Quantità | 1 ogni |