Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Insert Filter
Place Insert Filters inside the cold light source to evenly illuminate the entire fiber bundle. Can be used with all standard fiber optics for the respective light source.
42.90€ - 64.35€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 1.1 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 28 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11830963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258302 |
Blue |
64.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11860963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258303 |
Red |
42.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11870963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258304 |
Green |
42.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11840963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258305 |
Yellow |
42.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15783032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258306 |
Daylight |
42.90€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12805593
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
258307 |
Halogen |
42.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Filter change is extremely easy with the filter slider.
- All SCHOTT insert filters are color interference filters with hard oxide layers.
- Withstand the extreme temperatures at the focal point of the halogen reflector bulb or LED module.
- Daylight filters are for use only with a Halogen light source.
- Halogen Insert Filter reduces color temperature from cold white to warm yellow.
- Diameter: 28 mm
Specifica
1.1 in. | |
28 mm | |
Stereo Microscopy Illumination |