Learn More
Buerkle™ Portastrumenti
Per la conservazione ordinata di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione. I portastrumenti Buerkle™ sono realizzati in robusta resina melamminica e sono autoclavabili a 121°C per 20 minuti.
9.85€ - 42.30€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 17 mm |
Materiale | Melammina |
Tipo | Vassoio strumenti |
Da utilizzare con | Per la conservazione pulita di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10564954
|
Buerkle™
4230-3019 |
190 mm | 150 mm | 190 x 150 x 17 mm |
9.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10700593
|
Buerkle™
4230-3024 |
240 mm | 180 mm | 240 x 180 x 17 mm |
13.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11941661
|
Buerkle™
4230-3027 |
268 mm | 208 mm | 268 x 208 x 17 mm |
17.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10224591
|
Buerkle™
4230-3036 |
355 mm | 240 mm | 355 x 240 x 17 mm |
25.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10030521
|
Buerkle™
4230-3043 |
428 mm | 288 mm | 428 x 288 x 17 mm |
42.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Vassoi portastrumenti per svariati usi, quando è necessario conservare strumenti, attrezzature, materiali e parti di precisione in un ambiente pulito.- In melammina bianca
- Autoclavabili fino a max 121 °C per 20 min.
Specifica
Bianco | |
Melammina | |
Per la conservazione pulita di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione | |
Forma rettangolare |
17 mm | |
Vassoio strumenti | |
0.66 in. | |
Sì |