Learn More
Integra™ Punte per biopsia con sistema a stantuffo
Effortless ejection of lodged specimens.
dietro preventivo
Specifica
Materiale della lama | Acciaio inox |
---|---|
Product Type | Punta per biopsia |
Da utilizzare con (applicazione) | Consente l’espulsione senza sforzo di campioni incrostati |
Tipo di maniglia | Con nervatura |
Descrizione | Seamless |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13404556
|
Integra™
33-31AA-P/25 |
0.039 in. | 1 mm | ||||||
Descrizione
Effortless ejection of lodged specimens
- Acciaio inox senza giunture, con bordo di taglio affilato per eliminare biopsie strappate o sfilacciate
- L’impugnatura con nervature garantisce comodità e controllo
- Monouso
- Sterili
- Codifica a colori con misure contrassegnate con chiarezza su ciascun punzone
Order Info
Durata di conservazione di cinque anni
Specifica
Acciaio inox | |
Consente l’espulsione senza sforzo di campioni incrostati | |
Seamless | |
Sterile | |
25/Pk. |
Punta per biopsia | |
Con nervatura | |
Sì | |
Sistema a stantuffo |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 5 anno/i