Learn More
Labnet™ Mini LabRoller Rotator with Rotisserie
Codice prodotto. 11895953
Click to view available options
Intervallo di velocità:
20 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11895953
Marca: Labnet™ H5500230VEU
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Simple, yet versatile, end-over-end tube rotator. Labnet™ Mini LabRoller Rotator with Rotisserie is designed for mixing samples in both horizontal and vertical planes.
  • Compact design
  • Wide selection of motions
  • Noiseless operation
  • Cold room compatible
  • Dual format rotisseries
  • Includes rotisserie H5500-02
  • Other rotisseries are available (sold separately): H5500-15, H5500-50
  • Holds various size tubes:
    • 36 x 1.5 / 2.0mL
    • 10 x 15mL and 12 x 5mL
    • 6 x 50mL
    • 2 x 96 well plates
  • Can be installed inside the I5110A-230V-UK Labnet incubator
Specifica
Intervallo di velocità 20 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 21.3 x 10.2 x 12.6 cm
Include Rotator with one Rotisserie