Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
In schiuma di PU a espansione lenta per un'elevata attenuazione. Tappo per orecchie in poliuretano E-A-R 3M – 36 dB.
Marca: 3M™ 7000052845
60.45 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21873" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
- Made from a slow expanding, PU foam material
- Provides evenly distributed pressure, giving flexibility, and a good seal with optimum comfort.
- Bright, neon color makes it appealing to wearers
Specifica
Yellow Neon | |
Vinyl | |
36 dB | |
Ear Plugs | |
Roll-down |
CE Approved | |
200/Pk. | |
Corded | |
Polyurethane |