Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ C Camera Accessories
Codice prodotto. p-316732
Click to view available options
Tipo:
Video Adapter V25 C
Magnification Power:
1.0X
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 inch chip video camera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10706459
Marca: Zeiss™ 4512660000000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Carl Zeiss Invetoskop Microscopes
  • Video Adapter
  • V25 C
  • Available in 0.5 and 1.0 in. dia.
Specifica
Tipo Video Adapter V25 C
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 inch chip video camera
Magnification Power 1.0X