Learn More
Iodide ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
Forma fisica | Liquid |
Imballaggio | 500 mL |
Colore | Colorless |
Quantità | 500 mL |
Descrizione | ISE standard I 1000 mg/L, 500mL |