Learn More
Iodine, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15690650
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantità 1 kg
Numero UN 3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name diiodine
Peso formulazione 253.81g/mol
Percent Purity 99.8 to 100.5%
Grado puriss.
Pressione del vapore 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densità Vapor Density: 9 (vs air)