Learn More
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15675150
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum With Inliner
Glass Bottle
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifica
Punti di ebollizione 184°C (literature)
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, chips, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 g
Formula lineare CHCl3
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name molecular iodine
Peso formulazione 253.81
Percent Purity ≥99%
Grado Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Densità 4.930 g/cm3