Learn More
Iodine Solution 0.5M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10365800
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifications
Colore Brown
Punti di ebollizione 100°C
IUPAC Name diiodine
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid