Learn More
Iodine solution, 0.01M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodine |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentrazione | 0.01 M |
| Quantità | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. Reference |