Learn More
Iodoacetamide, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodoacetamide |
| Punto di fusione | >90.0°C |
| Colore | Beige or White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ex I) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ICH2CONH2 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 02,223 |
| Fieser | 01,504 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iodoacetamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.