Learn More
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
25mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodotrimethylsilane |
| Nota nome | 95-97% |
| Colore | Colorless to Red |
| Densità | 1.4000g/mL |
| Punti di ebollizione | 106.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −31°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Ex I) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)3SiI |
| Vedi altri risultati |